Merck
1.06756
SAFC
Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt, Methylparaben sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Na+[4-(O)C6H4(COOCH3)]-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
225-714-1
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>600 °C
pH
9.7-10.3 (1 g/L in H2O)
mp
>125 °C
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Methyl 4-hydroxybenzoate has antimicrobial characteristics and is used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It can be combined with other parabens like propyl 4-hydroxybenzoate or ethyl 4-hydroxybenzoate. The sodium salt provides improved solubility in water compared to standard methyl 4-hydroxybenzoate.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ambra Masuzzo et al.
eLife, 8 (2019-10-30)
When facing microbes, animals engage in behaviors that lower the impact of the infection. We previously demonstrated that internal sensing of bacterial peptidoglycan reduces Drosophila female oviposition via NF-κB pathway activation in some neurons (Kurz et al., 2017). Although we
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.