Merck
240141
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Hydroxyl benzoic acid, p-Salicylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
970950
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
213-217 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 125 part(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-hydroksybenzoesowy jest aromatycznym kwasem karboksylowym powszechnie stosowanym jako budulec w różnych reakcjach organicznych, takich jak synteza ciekłych kryształów i parabenów. Jest również wykorzystywany w reakcjach estryfikacji do syntezy oligomerów aromatycznych.
Zastosowanie
4-Hydroxybenzoic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Monoesters via esterification with sucrose.
  • Thermotropic liquid crystalline polymers.
  • 4-Hydroxybenzaldoxime via one-pot chemoenzymatic method.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Meng Wang et al.
ACS catalysis, 4(4), 1219-1225 (2014-05-08)
The adenylation (A) domain acts as the first "gate-keeper" to ensure the activation and thioesterification of the correct monomer to nonribosomal peptide synthetases (NRPSs). Our understanding of the specificity-conferring code and our ability to engineer A domains are critical for
Thermotropic liquid crystalline polymers as protective coatings for aerospace
Guerriero G, et al.
Progress in Organic Coatings, 70, 245-251 (2011)
L I Wiebe et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 6(3), 296-302 (1978-05-01)
Butylated hydroxytoluene (BHT) containing the stable isotope 13C was synthesized from 2-[13C]methylpropan-2-ol. A minor constituent of urine following ingestion of BHT-13C by a human volunteer was identified as 3,5-di-(1-[13C]methyl-1-methylethyl)-4-hydroxybenzoic acid, The major metabolite detected was 13C-labeled 5-carboxy-7-(1-carboxy-1-methylethyl)-3,3-dimethyl-2-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran. Detailed spectral analysis
L C Goudas et al.
Anesthesia and analgesia, 89(5), 1209-1215 (1999-11-30)
Intracerebroventricular (ICV) morphine administration is effective for the management of refractory cancer pain. Recent preclinical observations of acute depletion of the major endogenous intracellular antioxidant glutathione (GSH) in brain and peripheral organs after ICV morphine in rodents led us to
Letian X Xie et al.
The Journal of biological chemistry, 287(28), 23571-23581 (2012-05-18)
Most of the Coq proteins involved in coenzyme Q (ubiquinone or Q) biosynthesis are interdependent within a multiprotein complex in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Lack of only one Coq polypeptide, as in Δcoq strains, results in the degradation of several