Merck
295892
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
97%
Synonim(y):
Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Beilstein:
2049615
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lanthanum trichloride: an efficient Lewis acid catalyst for chemo and regioselective enamination of beta-dicarbonyl compounds.
Lenin R and Raju RM.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 204-209 (2007)
Analysis of chemical composition of Chrysanthemum indicum flowers by GC/MS and HPLC.
Wu LY, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 4(5), 421-426 (2010)