Kluczowe dokumenty
403105
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 8 mol %
Synonim(y):
PHBV
opis
8 mol% is approximately 9 wt%.
Poziom jakości
skład
PHV content, 8 mol %
ciąg SMILES
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate): Enhancement Strategies for Advanced Applications: Review on enhancing PHBV for advanced applications, discussing various strategies for improving its properties (Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018).
- In vitro characterization and nuclear delivery of poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)(PHBV) based nanoparticles: Preparation and study of PHBV nanocapsules for penetration into human osteosarcoma and L929 cells (Şahin, 2015).
Cechy i korzyści
Biodegradable polymer
Uwaga dotycząca przygotowania
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?