Kluczowe dokumenty
586277
DL-Aspartic acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
NC(C[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i3+1,4+1
Klucz InChI
CKLJMWTZIZZHCS-CQDYUVAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)