Merck
658634
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
37-39 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C]1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i3+1
Klucz InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)