Merck
748927
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)213CO
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
126-128 °C (lit.)
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
Klucz InChI
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)