Merck
652539
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-13C5
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(13C2H5O)213CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
97% (CP)
tw
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2]O[13C](=O)O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
OIFBSDVPJOWBCH-CVMUNTFWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)