Merck
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
Masa cząsteczkowa:
128.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
gęstość
1.056 g/mL
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Klucz InChI
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)