Kluczowe dokumenty
493287
Potassium carbonate-13C
98 atom % 13C
Synonim(y):
Kwas węglowy-13C, sól dipotasowa
About This Item
Wzór liniowy:
K213CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
891 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?