Merck
293164
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
2.7 (vs air)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
temp. samozapłonu
1353 °F
granice wybuchowości
19 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
tw
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
gęstość
1.130 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
WETWJCDKMRHUPV-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)