Key Documents
487813
Acetic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled acetic anhydride
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
tw
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[13C](=O)O[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-CQDYUVAPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.