Kluczowe dokumenty
400939
Lithium titanate
−80 mesh
Synonim(y):
LTO
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
−80 mesh
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Ti/q2*+1;;2*-1;
Klucz InChI
GLUCAHCCJMJHGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
400939-500G | |
400939-100G | 4061833597583 |