Kluczowe dokumenty
934267
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast Lithium Titanate (Li4Ti5O12) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
Synonim(y):
LTO anode slurry
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Li4O12Ti5
Masa cząsteczkowa:
459.09
Kod UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
slurry
skład
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
wielkość cząstki
1-3 μm
Zastosowanie
battery manufacturing
Opis ogólny
Our high-quality ready-to-cast lithium titanate (LTO) anode slurry is a liquid dispersion consisting of LTO active material, conductive additives, binder, and organic solvent. Its low moisture content allows for the production of stable anode films with extended cycle life.
Zastosowanie
Our LTO anode slurry is formulated for use in secondary lithium-ion batteries and can be directly applied using blade-coating or slot-die coating onto copper foil current collectors. The stable and easy processing properties of our product promise high-quality, defect-free LTO anodes with excellent performance.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)