Merck
921386
Sigma-Aldrich
Reduced graphene oxide enhanced NTCDA composite for battery
greener alternative
About This Item
Wzór liniowy:
CxHyOzNw
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Poziom jakości
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii zielonych alternatyw i został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Poliimid (PI) jest nowatorskim materiałem organicznym dla urządzeń magazynujących energię nowej generacji. PI może być potencjalnym materiałem elektrodowym o dużej mocy do zastosowań w akumulatorach i superkondensatorach, ponieważ ma szybszą kinetykę redoks niż materiały nieorganiczne. Nanokompozyt PI-grafen wykorzystuje zalety doskonałego przewodnictwa elektronicznego grafenu i dużej powierzchni, co rozwiązuje kwestie izolacji elektronicznej PI i jeszcze bardziej poprawia jego wykorzystanie. Dzięki dodatkowym korzyściom w postaci wysokiego bezpieczeństwa, elastyczności i łatwości przetwarzania, nanokompozyty grafenowe z kompozytem PI mogą w niedalekiej przyszłości przeniknąć do dziedziny magazynowania energii.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries.
Liang Y,et al.
Advanced Energy Materials, 2, 742-769 (2012)
Polyimides: promising energy-storage materials.
Zhiping Song et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(45), 8444-8448 (2010-09-24)
Zhiping Song et al.
Nano letters, 12(5), 2205-2211 (2012-03-28)
Electroactive polymers are a new generation of "green" cathode materials for rechargeable lithium batteries. We have developed nanocomposites combining graphene with two promising polymer cathode materials, poly(anthraquinonyl sulfide) and polyimide, to improve their high-rate performance. The polymer-graphene nanocomposites were synthesized