Merck
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
Synonim(y):
PFOPV
About This Item
Wzór liniowy:
(C48H66O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
opis
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmaks.
480 nm±5 nm in THF
fluorescencja
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
Zastosowanie
Polimerowe warstwy emitujące dla diod OLED przetwarzanych w roztworze; emisja zieleni.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)