Kluczowe dokumenty
934836
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
1,2 M LiPF6 w EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 % wag. VC
About This Item
Wzór liniowy:
LiPF6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352600
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.95% trace metals basis
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
(LiPF6 1.2 M)
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
kolor
clear colorless to faint yellow
gęstość
1.24733 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nasz 1,2 M LiPF6 w EC/DMC=30/70 (w/w) + 1wt.% roztwór VC jest elektrolitem do akumulatorów litowo-jonowych. Zawiera on heksafluorofosforan litu o stężeniu 1,2 M w mieszaninie węglanu etylenu (EC), węglanu dimetylu (DMC) i węglanu winylenu (VC). Nasz elektrolit został starannie oczyszczony w celu zminimalizowania zanieczyszczeń, takich jak woda, kwas i metale. Jest on pakowany w aluminiową butelkę w obojętnych, suchych warunkach.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nasz 1,2 M LiPF6 w EC/DMC=30/70 (w/w) + 1wt.% VC roztwór elektrolitu do akumulatorów został opracowany w celu zapewnienia doskonałego bezpieczeństwa, stabilności termicznej i doskonałej wydajności do stosowania w akumulatorach litowo-jonowych. Jego formuła składająca się z węglanu etylenu (EC), węglanu dimetylu (DMC) i węglanu winylenu (VC) zapewnia wysoką stabilność elektrochemiczną i niską lepkość, podczas gdy dodatek VC przyczynia się do tworzenia interfejsu ciało stałe-elektrolit (SEI), który zwiększa wydajność i odporność na uszkodzenia termiczne w wysokich temperaturach roboczych. DMC, ze swoją niższą lepkością i łatwopalnością, odróżnia ten roztwór elektrolitu od częściej stosowanego preparatu EMC. Nasz elektrolit jest kompatybilny z różnymi materiałami katodowymi i anodowymi, takimi jak grafit, metal litowy, LFP i NMC, oferując elastyczne opcje projektowania akumulatorów w różnych zastosowaniach, od pojazdów elektrycznych po przenośną elektronikę
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone,Teeth, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)