Kluczowe dokumenty
930156
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w), battery grade
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≤99.95% trace metals basis
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Roztwór heksafluorofosforanu litu w węglanie etylenu i węglanie dimetylu to klasa materiałów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone,Teeth, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries.
Kang Xu
Chemical reviews, 104(10), 4303-4417 (2005-01-27)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)