934828
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.0 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade
Synonim(y):
1.0 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery Manufacturing
Postać
(clear liquid)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.0 M (LiPF6)
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
kolor
colorless to faint yellow
gęstość
1.203 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone,Teeth, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)