Merck
910406
Sigma-Aldrich
Carboxylated reduced graphene oxide
Synonim(y):
Dyspergowalny grafen, Dyspergowalny zredukowany tlenek grafenu, Zredukowany tlenek grafenu wzbogacony kwasem karboksylowym, rGO-COOH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Zastosowanie
Karboksylowany zredukowany tlenek grafenu to specjalnie zaprojektowana dyspergowalna forma zredukowanego tlenku grafenu (rGO). Produkt ten oferuje przewodzące arkusze rGO z dużą ilością grup karboksylowych, co czyni go wszechstronnym materiałem wyjściowym do różnych zastosowań, w tym biosensorów i silnych nanokompozytów.
Grupy karboksylowe umożliwiają wiele różnych reakcji chemicznych:
  • biokoniugacje, które mogą być wykorzystane do modyfikacji arkuszy grafenowych w celu biosensoryki specyficznej dla celu;
  • sieciowanie końcowe, które może być wykorzystane do tworzenia koliwalentnie połączonych nanokompozytów grafenowych o wysokiej wytrzymałości.
Dyspergowalność tego materiału umożliwia ponadto równomierną dyspersję rGO w różnych matrycach polimerowych na bazie wody.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The use of isocyanide-?based multicomponent reaction for covalent immobilization of Rhizomucor miehei lipase on multiwall carbon nanotubes and graphene nanosheets.
Mohammadi M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(76), 72275-72285 (2016)
Ultratough artificial nacre based on conjugated cross-linked graphene oxide.
Qunfeng Cheng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(13), 3750-3755 (2013-02-13)
Nano-graphene oxide carboxylation for efficient bioconjugation applications: a quantitative optimization approach.
Imani R, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 17(2), 1-15 (2015)
Wei Cui et al.
ACS nano, 8(9), 9511-9517 (2014-08-12)
Demands of the strong integrated materials have substantially increased across various industries. Inspired by the relationship of excellent integration of mechanical properties and hierarchical nano/microscale structure of the natural nacre, we have developed a strategy for fabricating the strong integrated
Protein conjugated carboxylated gold reduced graphene oxide for aflatoxin B1 detection.
Srivastava S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(7), 5406-5414 (2015)