Merck
909130
Sigma-Aldrich
Sulfonated reduced graphene oxide
sodium salt
Synonim(y):
rGO-SO3Na, Dyspergowalny zredukowany tlenek grafenu, Rozproszone rGO, siarczan rGO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Zastosowanie
Sulfonowany zredukowany tlenek grafenu (sól sodowa) to specjalnie zaprojektowana, wysoce dyspergowalna forma soli zredukowanego tlenku grafenu (rGO). Produkt ten oferuje przewodzące arkusze rGO z dużą ilością grup siarczanowych, co czyni go wszechstronnym materiałem wyjściowym do różnych zastosowań:
  • Sulfonowany grafen wykazuje potencjał jako wysokowydajny materiał energetyczny dla akumulatorów Li-S o wysokiej gęstości energii.
  • Jest to obiecujący katalizator kwasowy w fazie stałej, który może być poddany recyklingowi po reakcji i nadal zachowuje swoje właściwości katalityczne w różnych reakcjach chemicznych, w tym w produkcji biodiesla.
  • Różne rodzaje wysokowydajnych czujników zostały wyprodukowane przy użyciu sulfonowanego zredukowanego tlenku grafenu.
  • Dyspersyjność i reaktywność grup siarczanowych umożliwiają ponadto syntezę funkcjonalnych kompozytów sieciujących.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of sulfonated graphene/carbon nanotubes/manganese dioxide composite with high electrochemical properties.
Li W, et al.
Ionics, 25, 999-1006 (2018)
Performance of crosslinked sodium alginate/sulfonated graphene oxide as polymer electrolyte membrane in DMFC application: RSM optimization approach.
Shaari N et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 43(51), 22986-23003 (2018)
Enhanced hydrolysis of cellulose by highly dispersed sulfonated graphene oxide.
Huang L, et al.
BioResources, 13(4), 8853-8870 (2018)
Biodiesel production from palm oil using sulfonated graphene catalyst.
Nongbe M, et al.
Renewable Energy, 106135-141, 135-141 (2017)
δ-MnO2 nanoflowers on sulfonated graphene sheets for stable oxygen reduction and hydrogen evolution reaction
Begum H, et al.
Electrochimica Acta, 296, 235-242 (2019)
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized