Merck
791520
Sigma-Aldrich
Graphene oxide, ammonia functionalized
greener alternative
1 mg/mL, dispersion in H2O
Synonim(y):
N-doped GO, N-doped graphene oxide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion in H2O
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1 mg/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
NC1=C2C3=C4C=C5C=C6C7=C8C9=C%10C%11=C%12C=C(O)C%13C%11C%14=C9C(N)(C7=O)c%15cc%16C%17=C(C(O)=O)C%18=CC%19=C%20C(=C1)C%21=C%22C%23=C%24C=C%25C%26=C%27C=C%28C%29=C%30C%31=C%32C%33=C%34C(C=CC(N)(C%28=C%35C(=O)C=C%36C%37OC%37%38C=C%39C=C%40C(=O)C%41(O)C=C%42C=C%43C=C(O)c%44cc(C(O)=O)c%45c%46c%44c%43c%47c%42c%48C%41=C%49C%40=C%50C(C%19=C%51C(=C%26C(=C%38C%51(N)C%39%50N)C%36%52OC%27%35%52)C%20%53OC%22%25%53)=C%18C%49%54OC%17%54c%48c%55c%16c%56c(c%57c%45ccc%13c%57c%14c%15%56)C%46%58OC%47%55%58)C%30%34N)=CC%59C(=O)C%60=CC%61=C(C(O)=O)c%62ccc(C(O)=O)c%63C=C%64C(=O)C%65%66OC%65%67C%68=C%64C(C%61C%69=C%60C(=C%33%59)C%70(N)C(=C%68%69)C%71=C%67C%72=C%73C%74=C%75C%76=C%77C%78(OC%78%79C=C%24C%80(N)C%81=C%23C%82(OC2%21%82)C%83=C3C%84=C(C(O)=C(O)C%85=CC%86=C(C(O)=O)C%87=CC%88=CC%89=C(C(O)=O)c%90ccc(O)c%12c%90C%10%91OC%89%91C8=C%88C6=C%87C5=C%86C4(N)C%84%85N)C%92%93OC%92C%94=C%95C(=O)C(O)=C%96C=C%97C%98C%99C%96=C%95C%100=C%101C%99=C%102C%103%104OC%103%105C%106=C%107C%108=C%109C(C%110=CC=C(O)C%111=CC%112=CC(=C%97C(O)=O)C(C%106=C%112C%108C%110%111)=C%98%104)=C(C=C%113C(=O)C%66=C%72C%114(OC%109%113%114)C%107=C%73C%105=C%75C%102%115OC%77%115C%101=C%79C%80(N)C%100=C%94C%81=C%83%93)C(O)=O)C(=C%29)C%31=C%76C(=C%71%74)C%32%70N)c%62%63
Opis ogólny
Grafen z domieszką N może być otrzymywany poprzez chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD), bezpośrednią syntezę N-grafenu, a także poprzez elektryczne wyżarzanie nanorurek grafenowych w NH3 w obecności NH3.Opisano również inną technikę otrzymywania grafenu z domieszką N poprzez mikrobiologiczną redukcję tlenku grafenu. Domieszkowanie N skutecznie zmienia właściwości elektryczne grafenu poprzez modyfikację jego struktury pasmowej. Raport pokazuje również, że domieszkowany grafen może działać jako doskonałe wsparcie dla katalizatorów Pt i wykazywać lepszą wydajność w akumulatorach litowo-jonowych.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Niniejszy produkt należy do kategorii "Enabling category of greener alternatives", a zatem jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Wysoko skoncentrowane arkusze tlenku grafenu zapewniają niezbędną lepkość do łączenia materiałów elektrod i umożliwiają drukowanie 3D. Wykorzystanie wody jako zielonego rozpuszczalnika sprawia, że ten wodny system atramentowy jest wykonalny pod względem bezpieczeństwa przetwarzania i suszenia oraz niskich kosztów. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Materiały dielektryczne dla tranzystorów polowych (FET); Materiały niekrzemowe dla układów scalonych (IC).
Domieszkowanie azotem (N-doping) może poprawić przewodnictwo elektryczne arkusza grafenu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical vapor deposition of N-doped graphene and carbon films: the role of precursors and gas phase.
Ito Y, et al.
ACS Nano, 8.4, 3337-3346 (2014)
Laser mediated programmable N doping and simultaneous reduction of graphene oxide.
Guo L,et al.
Advanced Optical Materials, 2, 120-125 (2014)
Preparation of N-doped graphene by reduction of graphene oxide with mixed microbial system and its haemocompatibility
Fan M, et al.
Nanoscale, 6, 4882-4882 (2014)
Nitrogen-doped graphene sheets grown by chemical vapor deposition: synthesis and influence of nitrogen impurities on carrier transport.
Lu Y, et al.
ACS Nano, 7.8, 6522-6532 (2013)
Influence of N-doping on the structural and photoluminescence properties of graphene oxide films.
Khai TV, et al.
Carbon, 50, 3799- 3806 (2012)
Produkty
Carbon nanomaterials (CNMs), such as single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and graphene (Figure 1), have diverse commercial applications including lighter and stronger composite materials, improved energy storage devices, more sensitive sensors, and smaller transistors.
Graphene is a one-atomic-layer thick two-dimensional material made of carbon atoms arranged in a honeycomb structure. Its fascinating electrical, optical, and mechanical properties ignited enormous interdisciplinary interest from the physics, chemistry, and materials science fields.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Advanced technologies for energy conversion and storage are widely sought after for their potential to improve consumer and electronic device performance as well as for the prospect of reducing the societal and environmental impact of energy generation.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
791520-25ML4061838254382
791520-100ML4061838254375