Kluczowe dokumenty
795542
Sigma-Aldrich
Graphene oxide carboxylic acid enriched
2 mg/mL, dispersion in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
CxHyOz
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion in H2O
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL
Zastosowanie
Tlenek grafenu wzbogacony kwasem karboksylowym może być wykorzystywany do wiązania związków na powierzchni GO do zastosowań w biosensorach; nanokompozytach.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carboxylated graphene oxide-Mn2O3 nanorod composites for their electrochemical characteristics
Kyeong-Won Park
Journal of Material Chemistry A, 2(12), 4292-4298 (2014)
Guangbo Qu et al.
ACS nano, 7(7), 5732-5745 (2013-06-06)
Graphene and graphene-based nanomaterials display novel and beneficial chemical, electrical, mechanical, and optical characteristics, which endow these nanomaterials with promising applications in a wide spectrum of areas such as electronics and biomedicine. However, its toxicity on health remains unknown and