935387
Ready-to-Cast LiMn2O4 (LMO) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for lithium ion battery
Synonim(y):
Zawiesina katodowa LMO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
slurry
skład
Active material, >36 wt. %
Solid content, 40-60 wt. %
wielkość cząstki
6-7 μm (APS)
Zastosowanie
battery manufacturing
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)