Kluczowe dokumenty
401307
Sodium metatitanate
−200 mesh
Synonim(y):
Sodium titanium oxide
About This Item
Wzór liniowy:
Na2Ti3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
wielkość cząstki
−200 mesh
gęstość
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
Klucz InChI
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Used as a low-voltage sodium titanium oxide insertion electrode for sodium-ion batteries
Used for preparation of:
- Titania nanorods and nanowires via a hydrothermal method for use in lithium-ion storage batteries
- Photocatalytic titanate nanotube thin films via a hydrothermal method
- Protonated titanate nanotubes as solid acid catalysts
- Nano-sized supports of ruthenium nanoparticles for catalytic ammonia decomposition
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?