Merck
495379
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxysulfate solution
~15 wt. % in dilute sulfuric acid, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium oxide sulfate, Titanium oxysulfate, Titanyl sulfate (TiO(SO4 ))
About This Item
Wzór liniowy:
TiOSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
stężenie
~15 wt. % in dilute sulfuric acid
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
>100 °C
gęstość
1.361 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O[Ti+3].O[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2H2O.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);2*1H2;;/q;;;;;2*+4/p-8
Klucz InChI
GEXADUANBMINSZ-UHFFFAOYSA-F
Zastosowanie
  • Characterization and properties of titanium (IV) oxide, synthesized by different routes: Discusses the use of titanium(IV) oxysulfate as a precursor in sol-gel methods to prepare titanium oxide solutions with varying pH values (Dontsova & Kutuzova, 2021).
  • Thermodynamic modeling of sulfate-acid and sulfate-fluoride leaching of titanium: Analyzes the production of titanium(IV) sulfate and oxysulfate as main products from rutile in sulfuric acid solutions (Dubenko et al., 2020).
  • Formation of TiO2 particles during thermal decomposition of Ti (NO3) 4, TiOF2 and TiOSO4: Investigates the thermal decomposition of titanium oxysulfide in acid solutions, forming TiO2 particles (Sofronov et al., 2020).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.