Merck
89532
Millipore
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
About This Item
Wzór liniowy:
TiOSO4 · (H2SO4)x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.93 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
Formularz
liquid
jakość
for the detection of H2O2 and ether peroxides
skład
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
gęstość
1.32 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Oksysiarczan tytanu(IV) - roztwór kwasu siarkowego został użyty jako rozpuszczalnik do przygotowania roztworów podstawowych Ti(IV) w celu zrozumienia interakcji anionów oksokarbonowych z wysoko naładowanymi jonami metali za pomocą rezonansowej spektroskopii Ramana.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Evidences for a localized chromophore in the Ti (IV)/squarate complex: a resonance Raman investigation.
Santos, P. S., et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 56.8, 1553-1562 (2000)