Kluczowe dokumenty
333980
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
synthesis grade
Synonim(y):
Oxotitanium(2+) sulfate sulfuric acide hydrate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
jakość
synthesis grade
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?