Merck
14007
Sigma-Aldrich
Potassium titanium oxide oxalate dihydrate
Synonim(y):
Dipotassium oxodioxalatotitanate(IV) dihydrate, Oxotitanium potassium ethanedioate hydrate (1:2:2:2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4K2O9Ti · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Ti](=O)OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.O.Ti/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;;/q;;2*+1;;;;+2/p-4
Klucz InChI
PGGRHIGITIPOBF-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Potassium titanium oxide oxalate dihydrate is used as a catalyst in organic synthesis because of its excellent water solubility. It can be easily separated from the reaction mixture after the completion of the reaction.
Zastosowanie
Potassium titanium oxide oxalate (PTO) dihydrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize chromene derivatives via three-component condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and resorcinol/ naphthol.
  • An electrolyte to functionalize the surface of aluminum alloy with TiO2 layer by plasma electrolytic oxidation (PEO).
PTO can be used as a precursor to synthesize titanium dioxide (TiO2) nanoparticles.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)