Kluczowe dokumenty
16641
Supelco
Standard tantalu dla ICP
TraceCERT®, 1 g/L Ta in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1 g/L Ta in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
metody
ICP: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Zastosowanie
Wzorzec tantalu może być stosowany jako wzorzec w metodzie atomowej spektroskopii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-AES) do oznaczania tantalu w nadstopach.
Komentarz do analizy
1 g/L Ta in 2% nitric acid and <0.5% hydrofluoric acid, prepared with high purity Ta metal, HNO3, HF and water
Inne uwagi
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study on determination of tantalum in superalloys by ICP-AES [J].
ZHANG, Qiu-yue, and Guo-jing ZHENG
Metallurgical Analysis, 006-006 (2005)
Study on determination of tantalum in superalloys by ICP-AES [J].
ZHANG, Qiu-yue, and Guo-jing ZHENG
Metallurgical Analysis, 006-006 (2005)