Merck
281859
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,3-Diethyl ester propanedioic-2-13C acid
About This Item
Wzór liniowy:
13CH2(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
5.52 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 40 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
Klucz InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)