Merck
709638
Sigma-Aldrich
cis-Urocanic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C3H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
226-228 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
Klucz InChI
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)