Kluczowe dokumenty
737143
Progesterone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
4-Pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
128-132 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i8+1,12+1,15+1
Klucz InChI
RJKFOVLPORLFTN-TZDZRSEPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?