Merck
803146
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Cortisol-2,3,4-13C3 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C18H30O5
Masa cząsteczkowa:
365.44
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C1)=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
Klucz InChI
JYGXADMDTFJGBT-KKPOWBTRSA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyun Wu et al.
Cytotherapy, 22(7), 377-387 (2020-05-23)
The use of animal serum in culture medium brings safety concerns and batch-to-batch variability, and thus may restrict the clinical use of ex vivo expanded mesenchymal stromal cells (MSCs). Clinically compliant MSCs should be developed in adherence to serum-free, xeno-free