Kluczowe dokumenty
702439
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
95%
Synonim(y):
6-Formyl-1H-indazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
powder
mp
181-185 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
Klucz InChI
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?