Merck
487198
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethylene-13C2 dibromide
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH213CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
gęstość
2.203 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)