Merck
492787
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled hydrazine monohydrate, Hydrazine monohydrate-15N2, Hydrazinium hydroxide-15N2
About This Item
Wzór liniowy:
H215N15NH2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
120.1 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i1+1,2+1;
Klucz InChI
IKDUDTNKRLTJSI-AWQJXPNKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)