Merck
299227
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled ammonia
About This Item
Wzór liniowy:
15NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
0.6 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Zastosowanie
Precursor to 15N labeled products of agrochemical interest.
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 114 psig (liquified) for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 recommended
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Barta et al.
Communications in soil science and plant analysis, 22(7-8), 729-753 (1991-01-01)
An electron microprobe with wavelength-dispersive x-ray spectrometry (WDS) was found to be useful for the determination of Ca concentrations in leaf tissue deficient in Ca. WDS effectively detected Ca concentrations as low as 0.2 mg/g dry wt in the presence