Merck
609544
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~3 N in H2O, 10 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4OH/H2O soln.
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
10 atom % 15N
masa cząsteczkowa
35.15 by atom % calculation (10 atom % 15N)
stężenie
~3 N in H2O
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)