Kluczowe dokumenty
492027
Calcium carbonate-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Carbonic-13C acid, calcium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Ca13CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
825 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?