Kluczowe dokumenty
485454
Ammonium-15N hydroxide solution
~6 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4OH/H2O soln.
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
stężenie
~6 N in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.339
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?