Merck
345547
Sigma-Aldrich
Hydrogen chloride solution
4.0 M in dioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrogen chloride solution contains 4.0 M hydrogen chloride in 1,4-dioxane as the solvent. It is commonly used as a deprotection reagent during the deprotection of the tert-butoxycarbonyl (Boc) group of various amino acids and peptides. Additionally, it serves as a reagent in various organic synthesis reactions, including the synthesis of N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl- (Fmoc) amino-acid chlorides.
Zastosowanie
Hydrogen chloride solution (4.0 M in dioxane) can be used as:     
  • A reagent for the deprotection of the N-Boc protecting group from various heterocyclic derivatives.     
  • A reagent for the deprotection of polymer protecting groups. For instance, deprotection of benzyl ether-protected polymer.      
  • A polymerization initiator in combination with ZnCl2 in the synthesis of formyl terminated poly(ethyl vinyl ether) from ethyl vinyl ether (EVE).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Chitosan-graft-Poly (vinyl ether) as a Thermoresponsive Water-Soluble Chitosan
Namikoshi T, et al.
Journal of Fiber Science and Technology, 75(12), 193-199 (2019)
Z L Neumann et al.
Journal of veterinary internal medicine, 29(6), 1584-1594 (2015-10-02)
Canine osteosarcoma (OS) is an aggressive sarcoma characterized by pathologic skeletal resorption and pulmonary metastases. A number of negative prognostic factors, including bone alkaline phosphatase, have been identified in dogs with OS, but the underlying biologic factors responsible for such
Brian W Simons et al.
The Journal of pathology, 235(3), 478-489 (2014-10-29)
Inflammation is associated with several diseases of the prostate including benign enlargement and cancer, but a causal relationship has not been established. Our objective was to characterize the prostate inflammatory microenvironment after infection with a human prostate-derived bacterial strain and
Anne Bouchut et al.
PloS one, 10(3), e0117966-e0117966 (2015-03-19)
Lysine acetylation is a reversible post-translational modification (PTM) that has been detected on thousands of proteins in nearly all cellular compartments. The role of this widespread PTM has yet to be fully elucidated, but can impact protein localization, interactions, activity
Jingjing Cao et al.
Journal of virology, 89(5), 2777-2791 (2014-12-30)
Microtubule transport of circovirus from the periphery of the cell to the nucleus is essential for viral replication in early infection. How the microtubule is recruited to the viral cargo remains unclear. In this study, we observed that circovirus trafficking