Key Documents
455180
Hydrogen chloride solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in diethyl ether
tw
34.6 °C
gęstość
0.747 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cyanohydrin alkyl ethers via chiral Bronsted acid-mediated hydrocyanation of vinyl ethers with silyl cyanides.
- N, N-Dimethylaniline hydrochloride salts via Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination of aryl triflates with dimethylamines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup