Merck
348465
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
10 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
10 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
53.59 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
348465-5G
348465-25G4061833509531