Merck
900523
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
5 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
czystość izotopowa
5 atom % 15N
Postać
crystals
masa cząsteczkowa
53.54 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)