Merck
917281
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
≥99.9 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonim(y):
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99.9 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
crystals
metody
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)