Kluczowe dokumenty
736147
L-Ornithine-13C5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Klucz InChI
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)