Merck
605034
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
256 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i4+1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KOYMSRBASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)