Kluczowe dokumenty
485519
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
18.4 °C (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
485519-1G | 4061837657931 |