Merck
608963
Sigma-Aldrich
L-Lysine-2-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i8+1;
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-WWQACITASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)